2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
OR20009-25G OR20009-5G OR20009-100G
APOSOR20009-25GEA 632 DKK
APOSOR20009-25G APOSOR20009-5G APOSOR20009-100G
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₇NO₂
Molekylvægt: 173.60 g/mol
Smeltepunkt: 135 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012812
CAS-nummer: 16179-97-8
EINECS: 240-316-8