3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR200063-1G OR200063-250MG OR200063-5G OR200063-500MG
APOSOR200063-1GEA 3400 DKK
APOSOR200063-1G APOSOR200063-250MG APOSOR200063-5G APOSOR200063-500MG
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
Kogepunkt: 135 °C/20mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787492
CAS-nummer: 21900-30-1
UN nummer: 1760
ADR: 8,III