4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200061-1G OR200061-250MG OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA 3230 DKK
APOSOR200061-1G APOSOR200061-250MG APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formel: C₈H₇NO₂
Smeltepunkt: 153…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16742805
CAS-nummer: 78258-80-7