Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200058-1G OR200058-5G
APOSOR200058-1GEA 0 DKK
APOSOR200058-1G APOSOR200058-5G
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Formel: C₇H₁₅N₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428317
CAS-nummer: 402726-73-2