Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR200047-1G OR200047-250MG OR200047-1MG OR200047-5MG OR200047-10MG OR200047-500MG
APOSOR200047-1GEA 6540 DKK
APOSOR200047-1G APOSOR200047-250MG APOSOR200047-1MG APOSOR200047-5MG APOSOR200047-10MG APOSOR200047-500MG
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827989
CAS-nummer: 184951-32-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III