3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200042-1G OR200042-100MG OR200042-250MG OR200042-500MG OR200042-2.5G OR200042-5G
APOSOR200042-1GEA 2650 DKK
APOSOR200042-1G APOSOR200042-100MG APOSOR200042-250MG APOSOR200042-500MG APOSOR200042-2.5G APOSOR200042-5G
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₈N₂O₆
Smeltepunkt: 123…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00413206
CAS-nummer: 2363-11-3