2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
OR200030-100MG OR200030-500MG
APOSOR200030-100MGEA 1870 DKK
APOSOR200030-100MG APOSOR200030-500MG
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08457981
CAS-nummer: 401567-00-8