2,3-Dimethoxybenzylchlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-1GEA 527 DKK
APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
2,3-Dimethoxybenzylchlorid 95%
2,3-Dimethoxybenzylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂
Kogepunkt: 95 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 69…71 °C
Massefylde: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01310812
CAS-nummer: 3893-01-4