2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 3880 DKK
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 207…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00091850
CAS-nummer: 4887-95-0