1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR200004-100MG OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA 4960 DKK
APOSOR200004-100MG APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11223632
CAS-nummer: 1203685-64-6
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III