2-Aminothiophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
OR1999-100G OR1999-500G
APOSOR1999-100GEA 959 DKK
APOSOR1999-100G APOSOR1999-500G
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Kogepunkt: 234 °C
Smeltepunkt: 16…20 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007702
CAS-nummer: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,III