p-Tolyl chloroformate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 436 DKK
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Formel: C₈H₇ClO₂
Kogepunkt: 99,5 °C/20mmHg
Massefylde: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013255
CAS-nummer: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN nummer: 3277
ADR: 6.1+8,II