N-Boc-4-piperidineethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 731 DKK
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
Kogepunkt: 120…150 °C/0,5mmHg
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427086
CAS-nummer: 89151-44-0