5-Brom-2-iodpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 1040 DKK
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Brom-2-iodpyridin
5-Brom-2-iodpyridin
Formel: C₅H₃BrIN
Smeltepunkt: 113…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00691506
CAS-nummer: 223463-13-6