1-Brom-4-chlorbenzen 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromochlorobenzene
OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 414 DKK
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Brom-4-chlorbenzen 98+%
1-Brom-4-chlorbenzen
Formel: C₆H₄BrCl
Molekylvægt: 191.45 g/mol
Kogepunkt: 196 °C
Smeltepunkt: 63…67 °C
Massefylde: 1.651 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3