2,4-Dimethylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 262 DKK
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
2,4-Dimethylbenzoesyre
2,4-Dimethylbenzoesyre
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 267 °C
Smeltepunkt: 124…126 °C
Flammepunkt: 154 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002480
CAS-nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2