1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
OR19557-100G OR19557-25G OR19557-5G
APOSOR19557-100GEA 1560 DKK
APOSOR19557-100G APOSOR19557-25G APOSOR19557-5G
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Kogepunkt: 161 °C
Massefylde: 0,901 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003182
CAS-nummer: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II