Dimethylacetylendicarboxylat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 327 DKK
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Dimethylacetylendicarboxylat 98%
Dimethylacetylendicarboxylat
Formel: C₆H₆O₄
Molekylvægt: 142.11 g/mol
Kogepunkt: 95…98 °C/19mmHg
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 1.156 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008456
CAS-nummer: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II