3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19549-1G OR19549-250MG OR19549-5G
APOSOR19549-1GEA 632 DKK
APOSOR19549-1G APOSOR19549-250MG APOSOR19549-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene
Formel: C₁₀H₁₂O
Kogepunkt: 213…216 °C
Massefylde: 0,978 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201195
CAS-nummer: 24743-14-4