3,4-Xylidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Dimethylanilin
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 2300 DKK
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Xylidin 97%
3,4-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 226…228 °C
Smeltepunkt: 48…52 °C
Massefylde: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007810
CAS-nummer: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN nummer: 3452
ADR: 6.1,II