2,7-Dibromnaphthalen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19537-10G OR19537-5G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 458 DKK
APOSOR19537-10G APOSOR19537-5G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromnaphthalen 98%
2,7-Dibromnaphthalen
Formel: C₁₀H₆Br₂
Smeltepunkt: 139…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238580
CAS-nummer: 58556-75-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III