4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR19534-1G OR19534-5G
APOSOR19534-1GEA 589 DKK
APOSOR19534-1G APOSOR19534-5G
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038459
CAS-nummer: 146093-46-1
UN nummer: 3259
ADR: 8,III