1-Brom-3,5-dichlorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dichlorobromobenzene
OR19527-100G OR19527-250G OR19527-25G OR19527-1KG
APOSOR19527-100GEA 339 DKK
APOSOR19527-100G APOSOR19527-250G APOSOR19527-25G APOSOR19527-1KG
1-Brom-3,5-dichlorbenzen
1-Brom-3,5-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 232 °C
Smeltepunkt: 73…77 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000584
CAS-nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7