3-Butyn-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 164 DKK
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butyn-1-ol
3-Butyn-1-ol
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 128…130 °C
Massefylde: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002955
CAS-nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN nummer: 1986
ADR: 3+6.1,III