cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19496-5ML OR19496-1ML
APOSOR19496-5MLEA 1560 DKK
APOSOR19496-5ML APOSOR19496-1ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formel: C₁₈H₃₄O
Kogepunkt: 155 °C/0,5mmHg
Massefylde: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00056667
CAS-nummer: 506-43-4
EINECS: 208-038-1