2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 1500 DKK
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 103 °C/2,5mmHg
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003332
CAS-nummer: 672-13-9