2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19485-25G OR19485-5G
APOSOR19485-25GEA 840 DKK
APOSOR19485-25G APOSOR19485-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₄BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052693
CAS-nummer: 103273-01-4