4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 1810 DKK
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Smeltepunkt: 47…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060493
CAS-nummer: 343880-24-0