1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
OR1945-100G OR1945-25G OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA 600 DKK
APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen 99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Formel: C₃₄H₂₈FeP₂
Smeltepunkt: 181…183 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001422
CAS-nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3