3-Aminobenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1944-100G OR1944-500G
APOSOR1944-100GEA 183 DKK
APOSOR1944-100G APOSOR1944-500G
3-Aminobenzoesyre 97%
3-Aminobenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₂
Smeltepunkt: 172…180 °C
Massefylde: 1,506 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007795
CAS-nummer: 99-05-8
EINECS: 202-724-4