4-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1938-100G OR1938-25G OR1938-5G
APOSOR1938-100GEA 1260 DKK
APOSOR1938-100G APOSOR1938-25G APOSOR1938-5G
4-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid
4-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid
Formel: C₆H₇N₃O₂·HCl
Smeltepunkt: 198…200 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040592
CAS-nummer: 636-99-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III