4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR1925-1G
OR1925-5G
OR1925-25G
APOSOR1925-1GEA
183
DKK
APOSOR1925-1G
APOSOR1925-5G
APOSOR1925-25G
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Smeltepunkt: 168…172 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06659870 CAS-nummer: 850568-08-0 |