1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 1080 DKK
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₂
Smeltepunkt: 108…112 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01114668
CAS-nummer: 191162-40-0