6-Aminodipicolinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1917-25G OR1917-5G OR1917-100G
APOSOR1917-25GEA 785 DKK
APOSOR1917-25G APOSOR1917-5G APOSOR1917-100G
6-Aminodipicolinsyre 98%
6-Aminodipicolinsyre
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 295…315 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233711
CAS-nummer: 23628-31-1