5-Aminonicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1915-100G OR1915-25G OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA 861 DKK
APOSOR1915-100G APOSOR1915-25G APOSOR1915-5G
5-Aminonicotinsyre
5-Aminonicotinsyre
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 293 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129116
CAS-nummer: 24242-19-1