2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxynicotinic acid
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 273 DKK
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 165…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115721
CAS-nummer: 66572-55-2