2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 164 DKK
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 197…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115718
CAS-nummer: 105596-63-2