6-Bromdipicolinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 273 DKK
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
6-Bromdipicolinsyre
6-Bromdipicolinsyre
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 188…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00093197
CAS-nummer: 21190-87-4