3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 2360 DKK
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01940435
CAS-nummer: 114382-20-6