Acetoxyacetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 1010 DKK
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetoxyacetyl chloride
Acetoxyacetyl chloride
Formel: C₄H₅ClO₃
Kogepunkt: 55 °C/12mmHg
Massefylde: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011535
CAS-nummer: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II