Anthranilohydrazid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1896-100G OR1896-25G
APOSOR1896-100GEA 741 DKK
APOSOR1896-100G APOSOR1896-25G
Anthranilohydrazid
Anthranilohydrazid
Formel: C₇H₉N₃O
Smeltepunkt: 121…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017056
CAS-nummer: 1904-58-1