2-Chlor-1-iodbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-1-iodobenzene
OR1893-100G OR1893-25G OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA 327 DKK
APOSOR1893-100G APOSOR1893-25G APOSOR1893-500G
2-Chlor-1-iodbenzen 97%
2-Chlor-1-iodbenzen
Formel: C₆H₄ClI
Molekylvægt: 238.45 g/mol
Kogepunkt: 234…235 °C
Smeltepunkt: 1 °C
Massefylde: 1.952 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 111 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001033
CAS-nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4