9,10-Dichloranthracen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18858-100G OR18858-25G OR18858-5G
APOSOR18858-100GEA 9940 DKK
APOSOR18858-100G APOSOR18858-25G APOSOR18858-5G
9,10-Dichloranthracen 98%
9,10-Dichloroanthracene
Formel: C₁₄H₈Cl₂
Molekylvægt: 247.12 g/mol
Kogepunkt: 366
Smeltepunkt: 210…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001246
CAS-nummer: 605-48-1
EINECS: 210-087-9