3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18850-1G OR18850-5G OR18850-250MG
APOSOR18850-1GEA 218 DKK
APOSOR18850-1G APOSOR18850-5G APOSOR18850-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Formel: C₈H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16618926
CAS-nummer: 1215205-12-1