4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 1030 DKK
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₆O₂
Kogepunkt: 102…103 °C/0,15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697867
CAS-nummer: 2987-06-6