1-Nitronaphthalen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1884-100G OR1884-500G
APOSOR1884-100GEA 218 DKK
APOSOR1884-100G APOSOR1884-500G
1-Nitronaphthalen 99%
1-Nitronaphthalen
Formel: C₁₀H₇NO₂
Kogepunkt: 303…305 °C
Smeltepunkt: 53…58 °C
Massefylde: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003913
CAS-nummer: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
UN nummer: 2538
ADR: 4.1,III