N-Fmoc-L-alanine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR18835-100G
OR18835-500G
OR18835-1KG
APOSOR18835-100GEA
349
DKK
APOSOR18835-100G
APOSOR18835-500G
APOSOR18835-1KG
N-Fmoc-L-alanine 95%
N-Fmoc-L-alanine
Formel:
C₁₈H₁₇NO₄ Smeltepunkt: 147…153 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00037139 CAS-nummer: 35661-39-3 EINECS: 252-660-6 |