Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18823-5G OR18823-25G
APOSOR18823-5GEA 183 DKK
APOSOR18823-5G APOSOR18823-25G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₇NO₅
Smeltepunkt: 62…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039968
CAS-nummer: 153813-69-5