3-Quinolincarbonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Cyanoquinoline
OR18815-1G
OR18815-5G
APOSOR18815-1GEA
251
DKK
APOSOR18815-1G
APOSOR18815-5G
3-Quinolincarbonitril
3-Quinolincarbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ Molekylvægt: 154.17 Smeltepunkt: 108…110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006766 CAS-nummer: 34846-64-5 EINECS: 252-248-6 |