3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18800-25G OR18800-5G OR18800-100G
APOSOR18800-25GEA 426 DKK
APOSOR18800-25G APOSOR18800-5G APOSOR18800-100G
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formel: C8H7BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836680
CAS-nummer: 188813-04-9